重要文件
ENA321765180
Enamine
(5-methyl-1-benzofuran-2-yl)methanamine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
161.2
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
(5-methyl-1-benzofuran-2-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C10H11NO/c1-7-2-3-10-8(4-7)5-9(6-11)12-10/h2-5H,6,11H2,1H3
InChI 密鑰
LNHJWZLDJYOZGC-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-77484
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-77484
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)