重要文件
ENA321762354
Enamine
4-(2-phenylpyrrolidine-1-carbonyl)aniline
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
266.34
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
4-[(2-phenyl-1-pyrrolidinyl)carbonyl]aniline
Inchi Code
1S/C17H18N2O/c18-15-10-8-14(9-11-15)17(20)19-12-4-7-16(19)13-5-2-1-3-6-13/h1-3,5-6,8-11,16H,4,7,12,18H2
InChI 密鑰
PIYUEHXOOIMKGC-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73679
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73679
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)