重要文件
ENA311761143
Enamine
3,4-difluoro-N-methylbenzene-1-sulfonamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
207.2
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
3,4-difluoro-N-methylbenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C7H7F2NO2S/c1-10-13(11,12)5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4,10H,1H3
InChI 密鑰
JPCRKIRQKGTNOH-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71616
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-71616
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)