重要文件
ENA311759470
Enamine
2-[2-(propan-2-yl)phenoxy]butanoic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
222.28
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2-(2-isopropylphenoxy)butanoic acid
Inchi Code
1S/C13H18O3/c1-4-11(13(14)15)16-12-8-6-5-7-10(12)9(2)3/h5-9,11H,4H2,1-3H3,(H,14,15)
InChI 密鑰
ZOTASNZXNMVFMO-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70467
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70467
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)