重要文件
ENA311759198
Enamine
2-cyclopropyl-4-(dimethoxymethyl)pyrimidine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
194.23
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2-cyclopropyl-4-(dimethoxymethyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C10H14N2O2/c1-13-10(14-2)8-5-6-11-9(12-8)7-3-4-7/h5-7,10H,3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
BAXOPTJKEYXLCH-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69960
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69960
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)