重要文件
ENA308585027
Enamine
5-chloro-2-methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazoline
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
218.65
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
mp
250-252
Iupac Name
5-chloro-2-methyl[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazoline
Inchi Code
1S/C10H7ClN4/c1-6-12-9-7-4-2-3-5-8(7)13-10(11)15(9)14-6/h2-5H,1H3
InChI 密鑰
OTLFXEHWBDUICO-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69229
Melting Point
250-252
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69229
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)