重要文件
ENA308583346
Enamine
benzyl[(2-methylphenyl)methyl]amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
211.31
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
N-benzyl(2-methylphenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C15H17N/c1-13-7-5-6-10-15(13)12-16-11-14-8-3-2-4-9-14/h2-10,16H,11-12H2,1H3
InChI 密鑰
QSBDXBZYSGBRBS-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-32615
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-32615
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)