重要文件
ENA300791950
Enamine
3-[(diphenylmethyl)amino]propan-1-ol
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
241.33
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
mp
64-65
Iupac Name
3-(benzhydrylamino)-1-propanol
Inchi Code
1S/C16H19NO/c18-13-7-12-17-16(14-8-3-1-4-9-14)15-10-5-2-6-11-15/h1-6,8-11,16-18H,7,12-13H2
InChI 密鑰
ABWLGEWGKOXLRO-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67552
Melting Point
64-65
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-67552
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)