重要文件
ENA296275158
Enamine
1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]butan-1-amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
217.23
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]butylamine
Inchi Code
1S/C11H14F3N/c1-2-4-10(15)8-5-3-6-9(7-8)11(12,13)14/h3,5-7,10H,2,4,15H2,1H3
InChI 密鑰
ZVSDXABGZDMDIE-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65239
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65239
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)