重要文件
ENA295068783
Enamine
6-bromo-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
211.1
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
6-bromo-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
Inchi Code
1S/C10H11Br/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h5-7H,1-4H2
InChI 密鑰
UZTQYWLWRFMSSF-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64502
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-64502
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)