重要文件
ENA292596584
Enamine
N-(propan-2-yl)piperidin-3-amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
142.24
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
N-isopropyl-3-piperidinamine
Inchi Code
1S/C8H18N2/c1-7(2)10-8-4-3-5-9-6-8/h7-10H,3-6H2,1-2H3
InChI 密鑰
XAXUUHPCEVNZFT-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61495
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)