重要文件
ENA282548101
Enamine
4-methoxy-3-(3-methoxypropoxy)benzaldehyde
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
224.26
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
4-methoxy-3-(3-methoxypropoxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C12H16O4/c1-14-6-3-7-16-12-8-10(9-13)4-5-11(12)15-2/h4-5,8-9H,3,6-7H2,1-2H3
InChI 密鑰
RBSXHAWCVPPVNP-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60504
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60504
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)