重要文件
ENA258389684
Enamine
N-hydroxy-3-(3-methylphenoxy)propanamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
195.22
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
N-hydroxy-3-(3-methylphenoxy)propanamide
Inchi Code
1S/C10H13NO3/c1-8-3-2-4-9(7-8)14-6-5-10(12)11-13/h2-4,7,13H,5-6H2,1H3,(H,11,12)
InChI 密鑰
GMIBUONZOFCIDT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53489
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-53489
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)