重要文件
ENA250698456
Enamine
2-(2-methoxyphenoxy)pyridine-4-carboximidamide hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
279.73
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2-(2-methoxyphenoxy)-4-pyridinecarboximidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H13N3O2.ClH/c1-17-10-4-2-3-5-11(10)18-12-8-9(13(14)15)6-7-16-12;/h2-8H,1H3,(H3,14,15);1H
InChI 密鑰
OYYFKDKVLSRWMQ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59297
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59297
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)