重要文件
ENA245486714
Enamine
2-ethoxybutanoic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
132.16
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2-ethoxybutanoic acid
Inchi Code
1S/C6H12O3/c1-3-5(6(7)8)9-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,7,8)
InChI 密鑰
JEPGPKGGSYXGKV-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54447
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54447
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)