重要文件
ENA245485370
Enamine
2-(3-aminopiperidin-1-yl)acetamide dihydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
230.14
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2-(3-amino-1-piperidinyl)acetamide dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15N3O.2ClH/c8-6-2-1-3-10(4-6)5-7(9)11;;/h6H,1-5,8H2,(H2,9,11);2*1H
InChI 密鑰
HEVXWPNDJKIYMF-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52212
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52212
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)