重要文件
ENA245485249
Enamine
1-(2-methoxyethyl)piperidin-4-one
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
157.21
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
1-(2-methoxyethyl)-4-piperidinone
Inchi Code
1S/C8H15NO2/c1-11-7-6-9-4-2-8(10)3-5-9/h2-7H2,1H3
InChI 密鑰
TZBGCFOBLIWBSM-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42160
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42160
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)