重要文件
ENA245485151
Enamine
2-chloro-N-(3-iodophenyl)propanamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
309.53
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2-chloro-N-(3-iodophenyl)propanamide
Inchi Code
1S/C9H9ClINO/c1-6(10)9(13)12-8-4-2-3-7(11)5-8/h2-6H,1H3,(H,12,13)
InChI 密鑰
YNVPHKCTBAAVRT-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27942
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27942
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)