重要文件
ENA238713576
Enamine
ethyl N-(2-cyanophenyl)carbamate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
190.2
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
mp
101-105
Iupac Name
ethyl 2-cyanophenylcarbamate
Inchi Code
1S/C10H10N2O2/c1-2-14-10(13)12-9-6-4-3-5-8(9)7-11/h3-6H,2H2,1H3,(H,12,13)
InChI 密鑰
RJPYCQIROWUTHA-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52298
Melting Point
101-105
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52298
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)