重要文件
ENA238713165
Enamine
2-(propylamino)acetonitrile
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
98.15
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
(propylamino)acetonitrile
Inchi Code
1S/C5H10N2/c1-2-4-7-5-3-6/h7H,2,4-5H2,1H3
InChI 密鑰
YOEHYACECVSKEQ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51903
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)