重要文件
ENA238712881
Enamine
3,3,3-trifluoro-1-(4-fluorophenyl)propan-1-amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
207.17
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
3,3,3-trifluoro-1-(4-fluorophenyl)-1-propanamine
Inchi Code
1S/C9H9F4N/c10-7-3-1-6(2-4-7)8(14)5-9(11,12)13/h1-4,8H,5,14H2
InChI 密鑰
NDHCCNONCRFSGK-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51408
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51408
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)