重要文件
ENA196830265
Enamine
N-(1,3-thiazol-2-yl)piperidine-4-carboxamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
211.29
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
N-(1,3-thiazol-2-yl)-4-piperidinecarboxamide
Inchi Code
1S/C9H13N3OS/c13-8(7-1-3-10-4-2-7)12-9-11-5-6-14-9/h5-7,10H,1-4H2,(H,11,12,13)
InChI 密鑰
DPZOPKLJXAGNNK-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45113
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45113
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)