重要文件
ENA189566552
Enamine
5-amino-1-[(2-chlorophenyl)methyl]-1,2-dihydropyridin-2-one
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
234.68
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
5-amino-1-(2-chlorobenzyl)-2(1H)-pyridinone
Inchi Code
1S/C12H11ClN2O/c13-11-4-2-1-3-9(11)7-15-8-10(14)5-6-12(15)16/h1-6,8H,7,14H2
InChI 密鑰
TZTIROGMPOMLMV-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
92
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43381
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43381
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)