重要文件
ENA189566445
Enamine
1-[(2-chlorophenyl)methyl]piperidin-4-one
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
223.7
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
1-(2-chlorobenzyl)-4-piperidinone
Inchi Code
1S/C12H14ClNO/c13-12-4-2-1-3-10(12)9-14-7-5-11(15)6-8-14/h1-4H,5-9H2
InChI 密鑰
KFEWRNNUYYDFIO-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43199
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43199
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)