重要文件
ENA183888967
Enamine
3-({[(4-bromophenyl)carbamoyl]methyl}sulfanyl)propanoic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
318.19
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
3-{[2-(4-bromoanilino)-2-oxoethyl]sulfanyl}propanoic acid
Inchi Code
1S/C11H12BrNO3S/c12-8-1-3-9(4-2-8)13-10(14)7-17-6-5-11(15)16/h1-4H,5-7H2,(H,13,14)(H,15,16)
InChI 密鑰
DWRBFBLHRWMJEK-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40115
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40115
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)