重要文件
ENA181912056
Enamine
2-methyl-2-(morpholin-4-yl)butan-1-amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
172.27
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2-methyl-2-(4-morpholinyl)-1-butanamine
Inchi Code
1S/C9H20N2O/c1-3-9(2,8-10)11-4-6-12-7-5-11/h3-8,10H2,1-2H3
InChI 密鑰
RNGALZNABGSEIF-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39179
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39179
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)