重要文件
ENA181911622
Enamine
1-[2-(dimethylamino)ethyl]piperidin-4-amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
171.29
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
N-[2-(4-amino-1-piperidinyl)ethyl]-N,N-dimethylamine
Inchi Code
1S/C9H21N3/c1-11(2)7-8-12-5-3-9(10)4-6-12/h9H,3-8,10H2,1-2H3
InChI 密鑰
AZYRNUFWKGIZLZ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-37250
象形圖
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-37250
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)