重要文件
ENA159843817
Enamine
pentyl(propan-2-yl)amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
129.25
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
N-isopropyl-N-pentylamine
Inchi Code
1S/C8H19N/c1-4-5-6-7-9-8(2)3/h8-9H,4-7H2,1-3H3
InChI 密鑰
QCWXZFZXEGTLOV-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-33563
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)