重要文件
ENA155457787
Enamine
1-benzyl-4-phenyl-1H-imidazol-5-amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
249.32
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
1-benzyl-4-phenyl-1H-imidazol-5-amine
Inchi Code
1S/C16H15N3/c17-16-15(14-9-5-2-6-10-14)18-12-19(16)11-13-7-3-1-4-8-13/h1-10,12H,11,17H2
InChI 密鑰
XROJJZRAHMZJLE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30881
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30881
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)