重要文件
ENA152121143
Enamine
2-amino-N-[(furan-2-yl)methyl]benzene-1-sulfonamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
252.29
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2-amino-N-(2-furylmethyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C11H12N2O3S/c12-10-5-1-2-6-11(10)17(14,15)13-8-9-4-3-7-16-9/h1-7,13H,8,12H2
InChI 密鑰
CGJSCNSPWZXPHW-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30488
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30488
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)