重要文件
ENA152121091
Enamine
[(3,4-difluorophenyl)methyl](methyl)amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
157.16
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
(3,4-difluorophenyl)-N-methylmethanamine
Inchi Code
1S/C8H9F2N/c1-11-5-6-2-3-7(9)8(10)4-6/h2-4,11H,5H2,1H3
InChI 密鑰
MMNUIVWEFIBTRB-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30409
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30409
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)