重要文件
ENA152121029
Enamine
2-[(1H-pyrazol-1-yl)methyl]benzonitrile
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
183.21
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
mp
131-132
Iupac Name
2-(1H-pyrazol-1-ylmethyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C11H9N3/c12-8-10-4-1-2-5-11(10)9-14-7-3-6-13-14/h1-7H,9H2
InChI 密鑰
ZILRHRSJIQZNQT-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-29896
Melting Point
131-132
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-29896
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)