重要文件
ENA152120875
Enamine
3-amino-1,1,1-trifluorobutan-2-ol hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
179.57
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
3-amino-1,1,1-trifluoro-2-butanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H8F3NO.ClH/c1-2(8)3(9)4(5,6)7;/h2-3,9H,8H2,1H3;1H
InChI 密鑰
VFMKPKXHRNKGGM-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-29780
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-29780
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)