重要文件
ENA118036774
Enamine
3-methyl-1-(piperazin-1-yl)butan-1-one
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
170.25
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
1-(3-methylbutanoyl)piperazine
Inchi Code
1S/C9H18N2O/c1-8(2)7-9(12)11-5-3-10-4-6-11/h8,10H,3-7H2,1-2H3
InChI 密鑰
OHUHHACSCXRQJS-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28875
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28875
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)