重要文件
ENA118036641
Enamine
2-[4-(4-methylphenoxy)phenoxy]acetic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
258.27
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
[4-(4-methylphenoxy)phenoxy]acetic acid
Inchi Code
1S/C15H14O4/c1-11-2-4-13(5-3-11)19-14-8-6-12(7-9-14)18-10-15(16)17/h2-9H,10H2,1H3,(H,16,17)
InChI 密鑰
XUBGSSRLWMAMRA-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27600
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27600
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)