文件
ENA112933129
Enamine
2-(morpholin-4-yl)ethane-1-thiol
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
147.24
MDL號碼:
Iupac Name
2-(4-morpholinyl)ethyl hydrosulfide
Inchi Code
1S/C6H13NOS/c9-6-3-7-1-4-8-5-2-7/h9H,1-6H2
InChI 密鑰
YZVWMFBVTTUSAW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26143
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26143