重要文件
ENA112933122
Enamine
2-(carbamimidoylsulfanyl)ethan-1-ol
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
120.18
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2-hydroxyethyl imidothiocarbamate
Inchi Code
1S/C3H8N2OS/c4-3(5)7-2-1-6/h6H,1-2H2,(H3,4,5)
InChI 密鑰
CKCQXLZVTHFENO-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26118
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26118
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)