重要文件
ENA090493129
Enamine
2-chloro-1-[4-(4-fluorobenzenesulfonyl)piperazin-1-yl]ethan-1-one
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
320.77
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
1-(chloroacetyl)-4-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]piperazine
Inchi Code
1S/C12H14ClFN2O3S/c13-9-12(17)15-5-7-16(8-6-15)20(18,19)11-3-1-10(14)2-4-11/h1-4H,5-9H2
InChI 密鑰
NVNPFTFEZGDPTO-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22573
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22573
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)