重要文件
ENA068330946
Enamine
5-(2-methanesulfonylethyl)imidazolidine-2,4-dione
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
206.22
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
mp
160-161
Iupac Name
5-[2-(methylsulfonyl)ethyl]-2,4-imidazolidinedione
Inchi Code
1S/C6H10N2O4S/c1-13(11,12)3-2-4-5(9)8-6(10)7-4/h9H,2-3H2,1H3,(H2,7,8,10)
InChI 密鑰
BFDUYJCOSBJZRC-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-15386
Melting Point
160-161
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-15386
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)