重要文件
ENA066595906
Enamine
benzyl N-(2-chloroacetyl)carbamate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
227.65
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
mp
129-130
Iupac Name
benzyl chloroacetylcarbamate
Inchi Code
1S/C10H10ClNO3/c11-6-9(13)12-10(14)15-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,12,13,14)
InChI 密鑰
PFOQENPGHAIKIH-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14987
Melting Point
129-130
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14987
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)