文件
ENA065086146
Enamine
6-methyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carbonitrile
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
151.12
MDL號碼:
Iupac Name
6-methyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydro-5-pyrimidinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C6H5N3O2/c1-3-4(2-7)5(10)9-6(11)8-3/h1H3,(H2,8,9,10,11)
InChI 密鑰
XUBWKPSLBXEADF-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14972
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14972