重要文件
ENA061488328
Enamine
N-cyclopropyl-2-(piperazin-1-yl)acetamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
183.25
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
N-cyclopropyl-2-(1-piperazinyl)acetamide
Inchi Code
1S/C9H17N3O/c13-9(11-8-1-2-8)7-12-5-3-10-4-6-12/h8,10H,1-7H2,(H,11,13)
InChI 密鑰
PSGKMZFJVPGLJH-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13717
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13717
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)