重要文件
ENA053247111
Enamine
1-[(5-methylthiophen-2-yl)methyl]-1H-pyrazol-5-amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
193.27
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
1-[(5-methyl-2-thienyl)methyl]-1H-pyrazol-5-ylamine
Inchi Code
1S/C9H11N3S/c1-7-2-3-8(13-7)6-12-9(10)4-5-11-12/h2-5H,6,10H2,1H3
InChI 密鑰
GPKHLDABWOXFTP-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
86
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13031
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13031
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)