文件
ENA053246960
Enamine
5-methyl-3,6-diphenyl-2-sulfanyl-3H,4H-thieno[2,3-d]pyrimidin-4-one
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
350.46
MDL號碼:
Iupac Name
5-methyl-3,6-diphenyl-2-thioxo-2,3-dihydrothieno[2,3-d]pyrimidin-4(1H)-one
Inchi Code
1S/C19H14N2OS2/c1-12-15-17(24-16(12)13-8-4-2-5-9-13)20-19(23)21(18(15)22)14-10-6-3-7-11-14/h2-11H,1H3,(H,20,23)
InChI 密鑰
XBRZNWJSJLWIIY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12889
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12889