重要文件
ENA053246247
Enamine
1-{[(4-methylphenyl)carbamoyl]methyl}cyclopentane-1-carboxylic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
261.32
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
1-[2-oxo-2-(4-toluidino)ethyl]cyclopentanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H19NO3/c1-11-4-6-12(7-5-11)16-13(17)10-15(14(18)19)8-2-3-9-15/h4-7H,2-3,8-10H2,1H3,(H,16,17)(H,18,19)
InChI 密鑰
ZZWGUDYANPFSHY-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12175
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12175
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)