重要文件
ENA024296456
Enamine
5-(1,3-benzothiazol-2-yl)furan-2-carbaldehyde
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
229.26
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
mp
175-176
Iupac Name
5-(1,3-benzothiazol-2-yl)-2-furaldehyde
Inchi Code
1S/C12H7NO2S/c14-7-8-5-6-10(15-8)12-13-9-3-1-2-4-11(9)16-12/h1-7H
InChI 密鑰
WTVOYONXUGCDPY-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10420
Melting Point
175-176
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10420
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)