重要文件
ENA024295975
Enamine
2-[(4-ethoxyphenoxy)methyl]oxirane
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
194.23
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
mp
40-41
Iupac Name
2-[(4-ethoxyphenoxy)methyl]oxirane
Inchi Code
1S/C11H14O3/c1-2-12-9-3-5-10(6-4-9)13-7-11-8-14-11/h3-6,11H,2,7-8H2,1H3
InChI 密鑰
RXBYVUJCNJKSEO-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09939
Melting Point
40-41
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)