重要文件
ENA024293770
Enamine
2-chloro-N-[1-(4-fluorophenyl)ethyl]acetamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
215.65
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
2-chloro-N-[1-(4-fluorophenyl)ethyl]acetamide
Inchi Code
1S/C10H11ClFNO/c1-7(13-10(14)6-11)8-2-4-9(12)5-3-8/h2-5,7H,6H2,1H3,(H,13,14)
InChI 密鑰
RAKOSWBWXGXGRF-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-07730
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-07730
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)