重要文件
ENA018105663
Enamine
3-amino-2-(2-chloroacetyl)but-2-enenitrile
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
158.59
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
mp
155-156
Iupac Name
(2Z)-3-amino-2-(chloroacetyl)-2-butenenitrile
Inchi Code
1S/C6H7ClN2O/c1-4(9)5(3-8)6(10)2-7/h2,9H2,1H3/b5-4-
InChI 密鑰
COEGBOCHNHHERG-PLNGDYQASA-N
Purity
93
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01914
Melting Point
155-156
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01914
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)