重要文件
ENA018105430
Enamine
N,N'-bis(2-fluorophenyl)propanediamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
290.27
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
mp
163-164
Iupac Name
N~1~,N~3~-bis(2-fluorophenyl)malonamide
Inchi Code
1S/C15H12F2N2O2/c16-10-5-1-3-7-12(10)18-14(20)9-15(21)19-13-8-4-2-6-11(13)17/h1-8H,9H2,(H,18,20)(H,19,21)
InChI 密鑰
YBFCTDUWOLIFKW-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01427
Melting Point
163-164
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01427
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)